Learn More
Applied Biosystems™ Absolute Q™ dPCR SARS-CoV-2 Abwasserüberwachungskit
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
Das Applied Biosystems Absolute Q dPCR SARS-CoV-2 Abwasserüberwachungskit ermöglicht die schnelle, empfindliche und absolute Quantifizierung von SARS-CoV-2 aus isolierter Abwassernukleinsäure mit dem QuantStudio Absolute Q Digital PCR-System.
Zu den Merkmalen des Absolute Q dPCR SARS-CoV-2 Abwasserüberwachungskits gehören:
• Anwenderfreundlichkeit – einfacher, qPCR-ähnlicher Arbeitsablauf mit nur wenigen Pipettierschritten und minimaler Praxiszeit
• Schnell – absolute Quantifizierung von Zielobjekten in weniger als zwei Stunden, einschließlich Reaktionsvorbereitung und dPCR-Datenerfassung
• Konsistenz – Microfluidic Array Plate (MAP)-Technologie und TaqMan-Chemikalien für außergewöhnliche Datenkonsistenz
Absolute Q SARS-CoV-2 Abwasserüberwachungski enthält ein digitales Triplex-PCR-Assay (dPCR) und Absolute Q 1-Step RT-dPCR Master Mix (Kat. Nr. A55146). Der hochauflösende Multiplex-Assay zielt auf zwei SARS-CoV-2 N-Genregionen (Nukleoplasmid-Protein) ab, da das Gen stabiler und weniger anfällig für Mutationen ist. Der Assay wurde von unseren Experten entwickelt, die Erfahrung mit der schnellen Reaktion auf den SARS-CoV-2-Ausbruch haben. Sie haben dazu beigetragen, die Spezifität von SARS-CoV-2 zu gewährleisten und die CDC-Richtlinien zu befolgen.
In Übereinstimmung mit den CDC-Richtlinien für die SARS-CoV-2-Abwasserüberwachung ist auch ein Test auf das Pepper Mild Mottle Virus (PMMoV) Teil des Einröhrchen-Triplex-Tests, um eine Normalisierung der Fäkalien zu ermöglichen. Der Assay ermöglicht den Nachweis aller drei Zielsubstanzen in einem einzigen Well. Mit dem QuantStudio Absolute Q dPCR System ist der rote Kanal frei, um durch die Kombination des Assay-Kits mit einem geeigneten farbstoffmarkierten Assay ein weiteres Multiplexing mit Ihrem eigenen Zielobjekt zu ermöglichen.
Das Abwasserüberwachungskit bietet ausreichend Multiplex-Assay und Mastermix für 200 Probenreaktionen und ist für den Einsatz mit der QuantStudio Absolute Q MAP16 Platte vorgesehen.
Verwandte Produkte
QuantStudio Absolute Q dPCR-System (Kat. Nr. A52864)
QuantStudio Absolute Q MAP16 Plattenkit (Kat. Nr. A52865)
MagMAX Abwasser-Ultra Nukleinsäure-Isolationskit (Kat. Nr. A52606)
MagMAX Abwasser Ultra Nukleinsäure-Isolationskit mit Virusanreicherung (Kat. Nr. A52610)
AcroMetrix SARS-CoV-2 Control, RUO (Kat. Nr. 954517)
AcroMetrix Coronavirus 2019 (COVID-19) RNA-Kontrolle, RUO (Kat. Nr. 954519)
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | • Absolute Q 1-Step RT-dPCR Master Mix (4X) • Absolute Q Abwasserüberwachungsassay (20X) Lagerung bei –15 bis 25 °C. |
| Format | Tube |
| PCR-Methode | Digitale PCR |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Ergebnisse in weniger als 2 Stunden |
| Verfahren | Digitale PCR |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | QuantStudio™ Absolute Q™ Digitales PCR-System |
| Marker oder Farbstoff | FAM, VIC, ABY |
| Menge | 200 reactions |
| Versandbedingung | Trockeneis |
| Ziel | SARS-CoV-2 Pepper Mild Mottle Virus (PMMoV) |
| Mehr anzeigen |
Nur für Forschungszwecke