Learn More
Thermo Scientific™ ABsolute QPCR Mix, low ROX
Beschreibung
Genießen Sie Empfindlichkeit und Reproduzierbarkeit in Echtzeit-PCR-Anwendungen mit den Thermo Scientific™ Absolute™ qPCR-Mastermischungen, deren Nachweis auf Proben basiert.
- Hohe Sensitivität und Spezifität – die Mastermixe enthalten unser patentiertes Hot-Start-Enzym Thermo-Start DNA-Polymerase
- Reproduzierbarkeit – alle Mischungen werden einer umfassenden Qualitätskontrolle unterzogen, um Konsistenz von Charge zu Charge zu gewährleisten
- Optimierter Puffer – für maximale Leistung bei Multiplexreaktionen
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 2 X |
| Inhalt und Lagerung | Enthält: •1 x 5 ml ABsolute QPCR ROX Low Mix (2x) Bei -20 °C lagern |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | qPCR |
| Polymerase | Taq DNA-Polymerase |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, QuantStudio™, ViiA™ 7 System, Stratagene Mx4000, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P |
| Produktlinie | ABsolute |
| Produkttyp | qPCR-Mischung |
| Mehr anzeigen |