Learn More
Carl Roth™ Absorbent Paper
291.60 € - 577.80 €
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10420084
|
Carl Roth™
1941.1 |
600 mm |
291.60 €
100 Bögen |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10547334
|
Carl Roth™
KA00.1 |
500 mm |
577.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
Absorbent Paper | |
White |