missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABT 751, Tocris Bioscience™

Inhibitor of microtubule polymerization; antimitotic and antitumor

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 413810

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13414224

  • 216.48 € / 10 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 01-08-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Antimitotic agent, inhibits microtubule polymerization. Binds to β-tubulin on the colchine site; blocks cell cycle at G2M phase and induces apoptosis. Exhibits antitumor activity. Also displays activity in cell lines resistant to vincristine, doxorubicin and cisplatin. Orally bioavailable.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

141430-65-1
371.411
unii-wdt5v5ob9f, wdt5v5ob9f, chembl20684, n-2-4-hydroxyphenyl amino-3-pyridyl-4-methoxybenzenesulfonamide, n-2-4-hydroxyphenyl amino-3-pyridinyl-4-methoxybenzenesulfonamide, n-2-4-hydroxyphenyl amino pyridin-3-yl-4-methoxybenzenesulfonamide, benzenesulfonamide,n-2-4-hydroxyphenyl amino-3-pyridinyl-4-methoxy, n-2-4-hydroxyphenylamino pyridin-3-yl-4-methoxybenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-2-4-hydroxyphenyl amino-3-pyridinyl-4-methoxy, n-2-4-hydroxyphenyl amino pyridin-3-yl-4-methoxybenzenesulfonamide
N-[2-(4-hydroxyanilino)pyridin-3-yl]-4-methoxybenzenesulfonamide
C18H17N3O4S
URCVCIZFVQDVPM-UHFFFAOYSA-N
3035714
COC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(N=CC=C2)NC3=CC=C(C=C3)O

Spezifikation

ABT 751
141430-65-1
unii-wdt5v5ob9f, wdt5v5ob9f, chembl20684, n-2-4-hydroxyphenyl amino-3-pyridyl-4-methoxybenzenesulfonamide, n-2-4-hydroxyphenyl amino-3-pyridinyl-4-methoxybenzenesulfonamide, n-2-4-hydroxyphenyl amino pyridin-3-yl-4-methoxybenzenesulfonamide, benzenesulfonamide,n-2-4-hydroxyphenyl amino-3-pyridinyl-4-methoxy, n-2-4-hydroxyphenylamino pyridin-3-yl-4-methoxybenzenesulfonamide, benzenesulfonamide, n-2-4-hydroxyphenyl amino-3-pyridinyl-4-methoxy, n-2-4-hydroxyphenyl amino pyridin-3-yl-4-methoxybenzenesulfonamide
COC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC2=C(N=CC=C2)NC3=CC=C(C=C3)O
371.411
371.41
10mg
C18H17N3O4S
URCVCIZFVQDVPM-UHFFFAOYSA-N
N-[2-(4-hydroxyanilino)pyridin-3-yl]-4-methoxybenzenesulfonamide
3035714
>98%
Videos