Learn More
ABT1 Antibody, Allophycocyanin, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30032152 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30032152 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30032152 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP222332APC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
ABT1 Polyclonal antibody specifically detects ABT1 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ABT1
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat APC
Verdünnung Western Blot, Immunoprecipitation
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias activator of basal transcription 1, Basal transcriptional activator, hABT1, TATA-binding protein-binding protein
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen this antibody was made to, maps to a region between residue 1 to 50 of human Activator of Basal Transcription 1 using the numbering given in entry NP_037507.1 (GeneID 29777).
Reinigungsverfahren Immunogen affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 29777
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG