Learn More
AC 45594, Tocris Bioscience™
SF-1 inverse agonist
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 304350
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 50mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412294
  • 643.86 € / 50 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 22-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Selective inverse agonist at the orphan nuclear receptor steroidogenic factor-1 (SF-1) (IC50= 50 - 100 nM). Displays no activity at estrogen, LRH-1, ROR, ERR or Nurr receptors. Inhibits SFRE-mediated transcription.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
13037-86-0
208.301
4-heptyloxyphenol, 4-heptyloxy phenol, p-heptyloxy phenol, phenol, 4-heptyloxy, p-n-heptyloxyphenol, 4-n-heptyloxyphenol, p-heptyloxyphenol, 4-heptyloxy-phenol, unii-w9gse02182, 4-heptyloxy benzolol
CHEBI:34406
CCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)O
C13H20O2
HZBABTUFXQLADL-UHFFFAOYSA-N
25641
4-heptoxyphenol
Spezifikation
50mg
13037-86-0
4-heptyloxyphenol, 4-heptyloxy phenol, p-heptyloxy phenol, phenol, 4-heptyloxy, p-n-heptyloxyphenol, 4-n-heptyloxyphenol, p-heptyloxyphenol, 4-heptyloxy-phenol, unii-w9gse02182, 4-heptyloxy benzolol
CCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)O
208.301
CHEBI:34406
>99%
AC 45594
C13H20O2
HZBABTUFXQLADL-UHFFFAOYSA-N
4-heptoxyphenol
25641
208.3