Learn More
Tocris Bioscience™ AC 55541
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18045572
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18045572 50 mg 50 Milligramm
18035982 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18045572 Lieferant Tocris Bioscience™ Lieferanten-Nr. 3369/50
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Potent and selective PAR2 agonist
Potent and selective protease-activated receptor 2 (PAR2) agonist (pEC50 = 6.7) that displays no activity at other PAR subtypes or at over 30 other receptors involved in nociception and inflammation. Stimulates cell proliferation, PI hydrolysis and Ca2+ mobilization in vitro (pEC50 values are 6.7, 5.9 and 6.6 respectively) and exhibits pronociceptive activity in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 916170-19-9
Summenformel C25H20BrN5O3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material AC 55541
Menge 50 mg
Formelmasse 518.36
Reinheit >97%
Molekulargewicht 518.371