Learn More
ACAD11 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550295
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15664225
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total ACAD11 protein.
ACAD11 Polyclonal antibody specifically detects ACAD11 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ACAD11
Polyclonal
Unconjugated
ACAD11
62113 protein; ACAD11; ACAD-11; Acyl-CoA dehydrogenase family member 11; acyl-CoA dehydrogenase family, member 11; acyl-Coenzyme A dehydrogenase family, member 11; FLJ12592; MGC150619
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84129
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.7 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q709F0
ACAD11
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human Acyl-CoA dehydrogenase family, member 11