Learn More
ACADS Rabbit anti-Human, Mouse, Non-human primate, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 16623-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886294
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 29-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Introduces a double bond at position 2 in saturated acyl-CoA′s of short chain length, i.e. less than 6 carbon atoms.
Spezifikation
Spezifikation
ACADS
Polyclonal
Unconjugated
ACADS
ACAD3, ACADS, Butyryl CoA dehydrogenase, SCAD
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11409, 35, 64304
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P15651, P16219, Q07417
ACADS
ACADS Fusion Protein Ag9922
150 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat