missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acarbose, Tocris Bioscience™

Glucosidase α inhibitor (intestinal)

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 267310

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 10mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13411704

  • 170.52 € / 10 Milligramm

Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Inhibitor of intestinal α-glucosidase (IC50 = 11 nM). Antidiabetic; inhibits the hydrolysis of complex carbohydrates.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

56180-94-0
645.608
acarbose
(3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol
C25H43NO18
XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N
131674886
CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO

Spezifikation

10mg
56180-94-0
acarbose
CC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2O)O)OC3C(OC(C(C3O)O)O)CO)CO)O)O)NC4C=C(C(C(C4O)O)O)CO
645.608
645.25
Acarbose
C25H43NO18
XUFXOAAUWZOOIT-AKWDJIIVSA-N
(3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-5-[(2R,3S,5S)-3,4-dihydroxy-6-methyl-5-[[(1S,4R,5S,6S)-4,5,6-trihydroxy-3-(hydroxymethyl)cyclohex-2-en-1-yl]amino]oxan-2-yl]oxy-3,4-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy-6-(hydroxymethyl)oxane-2,3,4-triol
131674886
>98%
Videos
Dokumentation