missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACBD4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA551189

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15615115

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The antibody detects endogenous levels of total ACBD4 protein.

ACBD4 Polyclonal antibody specifically detects ACBD4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ACBD4
Polyclonal
Unconjugated
ACBD4
2010009P05Rik; 2010015A21Rik; Acbd4; acyl-CoA binding domain containing 4; acyl-CoA-binding domain-containing protein 4; acyl-Coenzyme A binding domain containing 4; AI849317; FLJ13322; FLJ90623; HMFT0700; similar to acyl-Coenzyme A binding domain containing 4; zgc:85611
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
79777
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q8NC06
ACBD4
Full length fusion protein of human ACBD4
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote