Learn More
Merck Zubehörteil für die 47-mm All-Glass Filterhalter Kits und das MilliSolve Kit
Soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits ersetzen bzw. eine Alternativkonfiguration ermöglichen
Marke: Merck XX1514702
432.96 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23269" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.24300kg
Beschreibung
Soll Teile aus Millipore Glas-Vakuumfiltrationskits ersetzen bzw. eine Alternativkonfiguration ermöglichen
Spezifikation
Nicht autoklavierbar | |
6 mm (1/4 in.) Außendurchmesser, Deckel mit Seitenhals zum Absaugen | |
Borosilikatglas | |
Seitenhals bis zum Vakuum, mit röhrenförmiger Kappe, 6 mm (1/4 Zoll) Außendurchmesser | |
47 mm |
Durchsichtig | |
Halterung für Glasfritte mit 9,6 cm² Filtrationsfläche | |
9,6 cm2 | |
Glassockel und -kappe mit Halterung für Fritte |