Learn More
Thermo Scientific™ Digitales beheiztes Schüttelbad, Block 48-Well
Artikelnummer. 15938965 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
No. of Places:
6
15
24
48
96
Röhrchengröße:
0.2 ml
0.5 ml
12 mm Durchmesser
13 mm Durchmesser
15mL
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. No. of Places Röhrchengröße unitSize
15938965 24 13 mm Durchmesser 1 Stück
15218884 96 0.2 ml 1 Stück
15865121 15 15mL 1 Stück
15515434 24 12 mm Durchmesser 1 Stück
15228884 48 0.5 ml 1 Stück
15248884 6 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15938965 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88880153
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Verwenden Sie Thermo Scientific Zubehör für digitale Schüttelbäder, um Flexibilität und Leistungsfähigkeit zu optimieren.
Verwenden Sie Thermo Scientific Zubehör für digitale Heizschüttelbäder, um Flexibilität und Leistung zu optimieren.
  • Garantie: 2 Jahre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Digitales Heizschüttel-Trockenbad 88880028, 88880027
Beleuchtung LED
No. of Places 24
Typ Zubehör, Blockset mit Abdeckung
Röhrchengröße 13 mm Durchmesser
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.