Learn More
Thermo Scientific™ HEPA Filter, Pack von 10 Stück
Material: Polypropylen; Zur Verwendung mit: Napco 8000 Serie CO2-Inkubatoren
Marke: Thermo Scientific™ 760210
171.05 EUR gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Für den Einsatz mit Fisher Scientific Isotemp CO2 und Thermo Scientific Napco Inkubatoren wie angegeben
- Für die Verwendung mit Napco 8000 CO-2 Inkubatoren
Spezifikation
Napco 8000 Serie CO2-Inkubatoren | |
LED | |
Polypropylen | |
Gasleitungsfilter |