Learn More
DWK Life Sciences Zubehör für Kimble-Chase Kontes™ Microflex™ Microscale Kits: Aluminium-Heizblöcke
Zur Verwendung mit Herst. Nr. K309180-0290 Metallthermometer.
N.V.
Spezifikation
Abmessungen (L x B x H) 76.2 x 76.2 x 19.05 Zoll (3 x 3 x 0.75 mm)
Material Aluminium
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für den Einsatz anstelle eines Sandbades bei Experimenten im Mikromaßstab
  • Ausgezeichnete Wärmeübertragung
  • Beeinträchtigt die Magnetrührfunktion nicht.
Spezifikation
Spezifikation
76.2 x 76.2 x 19.05 Zoll (3 x 3 x 0.75 mm)
Aluminium
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen