Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör und Ersatzteile für MaxiMix III Wirbelmischer
Das Thermo Scientific-Zubehör für den MaxiMix III Wirbelmischer bietet optimale Flexibilität.
Marke: Thermo Scientific™ PT500X9A
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.20000kg
Beschreibung
Das Thermo Scientific-Zubehör für den MaxiMix III Wirbelmischer bietet optimale Flexibilität.
Spezifikation
Universalhalter | |
Universalhalter für verschiedene Kolben, Becher, Flaschen, Röhrchenständer.Zwei weiche Gummistangen halten die Gefäße in Position. | |
MaxiMix™ III Vortex-Mischer |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.