Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Serie 1300 biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II, Typ A2
Diese optionalen Untergestelle, UV-Leuchten, Armstützen, Fußstützen, Ventile und Schläuche optimieren die Konfigurationsflexibilität der biologischen Sicherheitswerkbänke Klasse II, Serie 1300, Typ A2.
Marke:  Thermo Scientific™ 191127
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15347937
  • 573.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
30-08-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie dieses Thermo Scientific™ Zubehör für biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II, Serie 1300, Typ A2, um die Flexibilität dieser Werkbänke zu erhöhen. Zubehör umfasst optionale Untergestelle, UV-Beleuchtung, Armstützen, Fußstützen, Ventile und Schläuche.
Untergestelle
  • Manuelle und elektrische Untergestelle bieten eine komfortable Höhe der Arbeitsoberfläche von 30 bis 37 in. (75 bis 95 cm) für Anwendungen im Sitzen oder im Stehen
  • Manuelle Untergestelle können in Schritten von etwa 1 in. verstellt werden; elektrische Untergestelle sind uneingeschränkt verstellbar
  • Das Laufrollenuntergestell bietet eine komfortable feste Höhe der Arbeitsfläche von 34 in. (86 cm) für Anwendungen im Sitzen; für begrenzte Mobilität der Werkbank zu Reinigungszwecken konzipiert
  • Untergestelle sind in den Paketen enthalten
UV-Licht
  • Bietet eine sichere und einfache Methode zur Werkbankdesinfektion
  • Wird werkseitig installiert; mit der Werkbank zu bestellen
  • In den Paketen enthalten
Armstütze und Fußstütze
  • Die Armstützen aus Edelstahl (ein Paar) bieten ergonomische Unterstützung des Unterarms und bessere Reichweite über die Werkbank mit geringerer Störung des Luftstroms; in den Paketen enthalten
  • Die Fußstütze bietet ergonomische Unterstützung für die Füße und die Haltung bei Anwendungen im Sitzen
IV Bag Holder Kit
  • Stange und 12 Haken
  • Zum Aufhängen von IV-Beuteln nahe der inneren Decke der Werkbank
Ventile
  • Für Standardanwendungen oder Mehrzweckschläuche
  • Ventile für Standardanwendungen haben Beschläge mit einem langen Stiel, die für Medienzufuhr über Seitenzugriff geeignet sind
  • Kurze Schlauchstiele an Mehrzweckschlauch-Ventilen durchdringen die Seitenwand der Werkbank nicht
  • Ventil für brennbare Gase: Für die Abgabe brennbarer Gase im Arbeitsraum der Werkbank
  • Ventil für nicht-brennbare Gase: Für die Abgabe nicht-brennbarer Gase im Arbeitsraum der Werkbank
  • Vakuumventil: Für das Einleiten eines Vakuums in den Arbeitsraum der Werkbank
  • Wasserventil: Für die Abgabe von Wasser im Arbeitsraum der Werkbank
Hülsen-Abluftkanal-Übergang
  • Ermöglicht den Anschluss der Werkbank an ein externes Abluftsystem zur Entfernung von flüchtigen giftigen Chemikalien oder Radionukliden, die in der Werkbank verwendet werden
  • Die Methode wird nach NSF/ANSI™ 49 für biologische Sicherheitswerkbänke der Klasse II, Typ A2 mit einem externen Abluftsystem empfohlen
Mehrzweckschläuche für Abluftsysteme
  • Ermöglicht den Anschluss der Werkbank an ein externes Abluftsystem zur Entfernung von flüchtigen giftigen Chemikalien oder Radionukliden, die in der Werkbank verwendet werden
  • Wird werkseitig installiert; muss mit der Werkbank bestellt werden
Mehrzweckschläuche für Luft-/Gaszufuhr
  • Ermöglicht die Leitung von Luft und Gas durch die Decke, die Seiten oder den Boden der Werkbank, um die Stellfläche für Versorgungsleitungen zur Werkbank so weit wie möglich zu verringern
  • Maximal zwei verplombte Anschlüsse pro Seite
  • Wird werkseitig installiert; muss mit der Werkbank bestellt werden
  • Bei Werkbänken mit Edelstahlauskleidung bitte die eindeutige Teilenummer angeben, statt die linke und rechte Seite einzeln zu bestellen
Spezifikation
Spezifikation
Fußstütze
Biosichere Schränke
Fußstütze
NSF/ANSI 49, Klasse II Typ A2
30 in bis 37 in