Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für das Barnstead™ TII Typ 2-Wassersystem
Ergänzen Sie das Thermo Scientific™ Barnstead™ TII Typ 2-Wassersystem mit nützlichem Zubehör.
1673.44 € - 3335.00 €
Spezifikation
Leitfähigkeit | 0,067 bis 0,1 µS/cm |
---|---|
Bakterieller Gehalt | <1 CFU/ml |
Speisewasserquelle | Konus |
Art des Produktwassers | Typ 2 |
Elektrischer Widerstand | 15 Mohm.cm bei 25 °C |
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10337863
|
Thermo Scientific™
AY1406X3 |
Verbindungskabel für Nanopure Pumpe |
3335.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10512334
|
Thermo Scientific™
AY1406X2 |
Intelligente Verteilerpumpe |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
10327863
|
Thermo Scientific™
AY1406X1 |
UV-Lampeneinheit und Lampe für Vorratstanks |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
Ergänzen Sie das Thermo Scientific™ Barnstead™ TII Typ 2-Wassersystem, wie z. B. Verteilerpumpen und UV-Lampen, um Ihr System zu ergänzen und noch leistungsfähiger zu machen.
Das intelligente, flexible System stellt Wasser her, das die Wasserstandards ASTM Typ 2 und CLSI-CLRW mit einem Widerstand von bis zu 15 MΩ-cm und TOC-Werten unter 5 ppb übertrifft.Hauptmerkmale
- Die mehrstufige Reinigung kombiniert Vorbehandlung, Umkehrosmose, Deionisation, UV-Oxidation, Filtration in einem benutzerfreundlichen, pflegeleichten System Eine einseitige Flussrichtung sowie das einzigartige Wasserspeicherungs- und Rezirkulationssystem sorgen für die kontinuierliche Speicherung von Wasser Intelligente Steuereinheiten überwachen wichtige Systemdaten und den automatisierten Betrieb für maximale Wasserqualität Das multifunktionale Display zeigt Echtzeitinformationen zu Wasserqualität, Systemleistung und Diagnose an Das intuitive multifunktionale Hauptmenü verfügt über Drucktasten zur Steuerung und Überwachung wichtiger Systemdaten Einfacher Zugriff auf Alarminformationen des Systems, Systeminstallationsdaten und Betriebsmessungen in Echtzeit, wie Wasserreinheit, RO-Abstoßung in Prozent, Kartuschenstatus und Tankpegel Grüne/gelbe/rote Indikatorleuchten erleichtern den Betrieb durch detaillierte Alarmstatusinformationen
- Erhältlich mit Herstellungsraten von 12 l und 24 l/h und Vorratstanks mit 30 l oder 60 l für verschiedene Anwendungen Überwacht das Wasser an allen Punkten, einschließlich Speisewasser, RO-Wasser, Wasser-Endprodukt Misst zudem Widerstand und Temperatur Abnehmbares Display kann für mehr Flexibilität bis zu 10 Fußft. (3 m) von der Einheit entfernt angebracht werden Platz sparendes Design: Einheit kann an der Wand angebracht oder auf dem Arbeitstisch positioniert werden UV-Lampenstatus kann zur Sicherstellung von bakterienfreiem Wasser mit einem niedrigen Anteil organischer Stoffe auf dem Display überwacht werden Kartusche kann zum einfachen, schnellen Austausch leicht entnommen werden Tank aus fluoriertem PE verhindert das Auslaugen organischer Stoffe und schützt gegen Kontaminierung Einfache Abgabe aus Einheit oder Tank Direkte Abgabe bietet die Wahl zwischen volumetrischer (0,25 bis 60 l) oder zeitlich gesteuerter Abgabe
Wandhalterung, RO-Membran(en) und UV-Lampe
Startpaket (D502138) und Vorratstank
Medien-, Puffervorbereitung, Glasreinigung, Gerätespeisung, Typ 1-Wassersystemspeisung
Spezifikation
0,067 bis 0,1 µS/cm | |
Konus | |
15 Mohm.cm bei 25 °C | |
1 bis 5 ppb | |
4 °C° bis 40 °C° | |
1 l/min | |
13,5 in. | |
19,5 in. | |
18,5 in. | |
100/240 V AC 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
<1 CFU/ml | |
Typ 2 | |
Nein | |
30 bis 100 psig (2 bis 6,9 bar) | |
Barnsteadtrade; TII Typ 2-Wassersystem | |
12 l/h | |
34,3 cm | |
49,5 cm | |
47 cm | |
100/240 V AC |