Learn More
Thermo Scientific™ Zubehör für Röhrchenrotator
Artikelnummer. 15208914 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Paddel 10 ml/15 ml
Paddel 5 ml/7 ml
Paddles 0,5 ml/0,8 ml
Paddles 1,5 ml/2 ml
Paddles 50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
15208914 Paddles 1,5 ml/2 ml 2 Stück
15288904 Paddel 10 ml/15 ml 2 Stück
15218914 Paddles 0,5 ml/0,8 ml 2 Stück
15298904 Paddel 5 ml/7 ml 2 Stück
15228914 Paddles 50 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15208914 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 88881007
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Optimieren Sie die Leistungsfähigkeit Ihres Thermo Scientific™ Röhrchen-Schüttlers mit diesem Zubehör.
Optimieren Sie die Leistung mit dem Thermo Scientific™ Zubehör für Röhrchen-Revolver.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Aufnahmevermögen Röhrchen
Röhrchenkapazität 1,5/2 ml
Produkttyp Rotationspaddel
Beschreibung Paddles 1,5 ml/2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotator/Wippschüttler
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.