Learn More
Thermo Scientific™ Accessories and Upgrade Kits for Varioskan LUX Multimode Microplate Reader
Artikelnummer. 11995474 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Produkttyp:
Adapterhalter
Ansaugröhrchen-Baugruppe
Dosierrohr-Baugruppe
Emissionsfilter
Filterausbauwerkzeug
Flüssigkeitsschutztablett
Mikrotiterplattenpaket
Plattenadapter
Robotertablett
Spenderspritze
Universalschale
Upgrade-Kit für Luminometrie und AlphaScreen
Upgrade-Kit für Luminometrie und TRF
Upgrade-Kit für Luminometrie, AlphaScreen und TRF
Upgrade-Kit für zwei Spender
Packungsgröße:
1 Stück
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Produkttyp unitSize
11995474 Plattenadapter 1 Stück
15330787 Adapterhalter 1 Stück
15340787 Filterausbauwerkzeug 1 Stück
12433458 Ansaugröhrchen-Baugruppe 1 Stück
12439757 Emissionsfilter 1 Stück
11599479 Plattenadapter 1 Stück
12472238 Plattenadapter 1 Stück
12871886 Plattenadapter 1 Stück
12492238 Plattenadapter 1 Stück
11905484 Plattenadapter -
11589309 Plattenadapter -
12432248 Universalschale 1 Stück
12442248 Robotertablett -
12452248 Plattenadapter 1 Stück
12472248 Plattenadapter 1 Stück
12492248 Spenderspritze 1 Stück
12402258 Dosierrohr-Baugruppe 1 Stück
12412258 Spenderspritze 1 Stück
15684016 Mikrotiterplattenpaket -
17198238 Mikrotiterplattenpaket 1 Stück
17954312 Flüssigkeitsschutztablett 1 Stück
17972051 Upgrade-Kit für Luminometrie und AlphaScreen 1 Stück
17982081 Upgrade-Kit für Luminometrie und TRF 1 Stück
17932161 Upgrade-Kit für Luminometrie, AlphaScreen und TRF 1 Stück
17982051 Upgrade-Kit für zwei Spender 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 11995474 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. N02697
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verschiedene Zubehörteile für das Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät
Dieses Zubehör ist für die Verwendung mit dem Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät vorgesehen. Das Thermo Scientific™ Varioskan™ LUX Multimodus-Mikrotiterplatten-Lesegerät wurde speziell für Biowissenschaftler, die eine große Bandbreite an unterschiedlichen Anforderungen haben, entwickelt. Das Gerät ist mit verschiedensten Messtechnologien ausgestattet, einschließlich Modulen für Absorption, Fluoreszenzintensität, Lumineszenz, AlphaScreen und zeitaufgelöster Fluoreszenz. Das Gerät vereinfacht durch die automatische dynamische Bereichsauswahl die Messkonfiguration. Seine intelligenten Sicherheitskontrollen simplifizieren den Arbeitsablauf und tragen zur Vermeidung von Versuchsfehlern bei. Das Varioskan LUX setzt neue Maßstäbe in puncto Zuverlässigkeit und Anwenderfreundlichkeit mit einer Technologie, die für Forscher entwickelt wurde. Das Varioskan LUX Multimode-Lesegerät wurde von Cisbio Bioassays mit HTRF™-Zertifizierung und von der Promega Corporation mit DLReady™-Validierung ausgezeichnet.
  • Das Varioskan LUX ist ein modulares, erweiterungsfähiges Gerät, das eine hervorragende Anwenderfreundlichkeit für eine Vielzahl von Anwendungen bietet.
  • Bis zu fünf Messtechnologien: Absorption (UV/VIS), Fluoreszenzintensität (einschließlich FRET), Lumineszenz (direkt und gefiltert), AlphaScreen/AlphaLISA und zeitaufgelöste Fluoreszenz (einschließlich TR-FRET/HTRF)
  • Filter und Monochromator-Optik
  • Spektralanalyse zur Assay-Optimierung
  • Fünf Messmodi: Endpunkt, kinetisch, Spektren, kinetische Spektren und Mehrpunkt
  • Integriertes Gassteuerungsmodul für das Einstellen von CO2- und O2-Konzentrationen für zellbasierte Assays
  • Gleichzeitiges Dispensieren und Messen zur Signalüberwachung bei Beginn einer Reaktion
  • Automatische dynamische Bereichsauswahl auf Basis der Signalintensität in jedem Well
  • Intelligente Sicherheitskontrollen, die den Anwender identifizieren und vor potenziellen Problemen warnen, bevor sie auftreten
  • Automatische Kalibrierung des Geräts und Eigendiagnosefunktionen für zuverlässige Leistung
  • HTRF-kompatibles Lesegerät, zertifiziert von Cisbio Bioassays
  • DLReady-zertifiziert von Promega Corporation
  • Lizenzfrei: Jeder Anwender kann die Software auf seinem Computer installieren
  • Intuitive und flexible Oberfläche für mehrere Anwender und Assays
  • Das innovative Virtual Pipetting Tool vereinfacht die Festlegung der Probenanordnung auf der Platte
  • Die Messdaten werden fortlaufend in der Datenbank gespeichert, sodass es nicht zu unerwartetem Datenverlust aufgrund von Unterbrechungen wie Stromausfällen oder unbeabsichtigten Abbrüchen kommen kann
  • Vereinfachte Datenverarbeitung und -export
  • Export der Daten mit nur einem Mausklick oder automatisches Versenden per E-Mail nach Abschluss des Durchlaufs
  • Verschiedene Dateiformate für das Exportieren der Ergebnisse: *.xlsx, *.pdf, *.xml und *.txt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Plattenadapter
Zur Verwendung mit (Geräte) Varioskan LUX Mikrotiterplatten-Lesegerät
Plattentyp 48-Well-Platte
Produktlinie Varioskan