Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11361793 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
11361793 50 mm 2,1 mm 1 Stück
11371793 150 mm 2,1 mm 1 Stück
11391793 50 mm 4,6 mm 1 Stück
11381793 150 mm 4,6 mm 1 Stück
11341863 150 mm 3 mm 1 Stück
11351733 10 mm 2,1 mm 2 Stück
11321923 10 mm 4,6 mm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11361793 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 060263
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat:Analysesäule; Kohlenstofflast:8%; Porengröße:300 Å; Säulenphase:Umkehrphase
Erzielen Sie mit Thermo Scientific™ Acclaim™ 300 C18-LC-Säulen hochaufgelöstes Peptid-Mapping und Proteintrennungen. Die ultrareinen 3-μm-Silikapartikel reduzieren die Grenzwerte für die Diffusion der Analyten in die stationäre Phase und ermöglichen dadurch schnelle Trennungen mit hoher Auflösung. Im Vergleich zu 5-μm-Säulenpackungen unterstützen die kleineren Partikel auf kürzeren Säulen höhere Durchflussraten und flachere Gradienten und ermöglichen so schnellere Trennungen.
Hochauflösende Trennung von Proteinen und Peptiden
  • Hochleistungs-C18-Bindungschemie auf Silika mit Poren von 300 Å
  • Getestet in Anwendungen für den Einsatz im Peptid-Mapping
  • Reproduzierbare, zuverlässige Ergebnisse
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2,5 bis 7,5
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen
  • Ergänzende Selektivität, hohe Säuleneffizienz und extrem hohe Auflösung
  • Breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich herkömmlicher C8- und C18-Phasen, Polar eingebetteter Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren
  • Leistungsgeprüft zur Gewährleistung hoher Qualität und Zuverlässigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Flussrate 1 ml/min
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 50 mm
Max. Druck 4500 psi (310 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2,5 bis 7,5
Porengröße 300 Å
Menge Each
Oberfläche 100 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L1
Stationäre Phase C18
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 8 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Material Röhrchen mit Glasauskleidung
Typ Analysesäule
Verfahren Bio-LC
Umweltfreundliche Eigenschaften FSC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.