Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ E2-HPLC-Säulen für Explosivstoffe
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Mit Thermo Scientific™ Acclaim™ E LC-Säulen, Nitroaromaten und Nitraminen mittels HPLC erzielen Sie die Basislinienauflösung aller 14 in der EPA SW-846-Methode 8330 aufgelisteten Explosivstoffe. Ihre einzigartigen Säulenchemien bieten eine hervorragende Auflösung mit komplementären Selektivitäten. Verwenden Sie die E1-Säule (separat erhältlich) als direkten Ersatz für ODS-Säulen für die primäre Analyse. Verwenden Sie dann die E2-Säule als primäre oder als Bestätigungssäule. Ändern Sie einfach die Trennungsbedingungen für die E2-Säule, um einen größeren Anwendungsbereich abzudecken, einschließlich der Analyse von Explosivstoffen über die US-EPA-Methode 8330 hinaus.
- Reproduzierbare Leistung
- Einfache isokratische Elutionsbedingungen
- Einzigartige Empfindlichkeit für die Trennung von weiteren nitroaromatischen Molekülen
- Robuste Säulen mit einer guten Reproduzierbarkeit über mehrere Chargen
- Entwickelt, hergestellt und getestet, um den Anforderungen spezifischer Anwendungen gerecht zu werden
- Die Säulen bieten eine hervorragende Auflösung bei einfacher Bedienung
- Die Konsistenz der Trennungen hat sich in der Praxis bewährt
- Ideale Selektivität für die Trennung von speziellen Zielanalyten
- Hervorragende Peak-Formen
- Leistungsgeprüft für hohe Qualität und Zuverlässigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | Analysesäule |
| Durchmesser (metrisch) | 3 mm |
| Flussrate | 0,4 bis 0,6 ml/min |
| Zur Verwendung mit | LC-MS |
| Länge (metrisch) | 250 mm |
| Max. Druck | 11600 psi (800 bar) |
| Metallverunreinigung | <10.0 ppm Metall insgesamt, <3.0 ppm einzelne Metalle |
| Partikelform | Kugelförmig |
| Partikelgröße | 3 μm |
| Partikelgrößenverteilung | <1.3 |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.