Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11392043 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
10 mm
150 mm
150 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
11392043 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
11372043 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
11382043 150 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
11322053 10 mm 2,1 mm 5 μm 2 Stück
11312053 10 mm 4,6 mm 5 μm 2 Stück
11302053 10 mm 3 mm 5 μm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11392043 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 074259
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese HILIC-Säule, um hochpolare Moleküle, die nicht durch die Umkehrphasen-Chromatographie zurückgehalten werden, zurückzuhalten und zu trennen.
Mit den Thermo Scientific™ Acclaim™ HILIC-10-LC-Säulen trennen Sie stark hydrophile Moleküle mittels hydrophiler Interaktions-Flüssigchromatographie. Diese Säulen ermöglichen die Retention und Trennung stark polarer Moleküle, die durch die Umkehrphasen-Chromatographie nicht zurückgehalten werden. Die hochreine, sphärische, poröse Silikabasis ist mit einer firmeneigenen hydrophilen Schicht kovalent modifiziert. Diese Chemie ermöglicht die Verwendung von 5 bis 20 % einer wässrigen mobilen Phase bei gleichzeitiger Erhaltung der Affinität für polare Analyten. Der Probendurchsatz wird erhöht, ohne dass es notwendig ist, in nicht wässrigen Lösungsmitteln gelöste Proben zu verdampfen oder zu rekonstituieren.
Robuste und reproduzierbare Trennungen stark polarer Verbindungen:
  • Einzigartige Selektivität, Ergänzung von Umkehrphasensäulen
  • Verbesserte Empfindlichkeit bei der MS-Detektion
  • Hydrolytisch stabil
  • Robuste Säulenbepackung
  • Breiter Anwendungsbereich, einschließlich der Trennung von hydrophilen Arzneimitteln und deren Metaboliten
Acclaim HILIC-10 LC-Säulen sind in einer Partikelgröße von 3 μm und einer Vielzahl von Säulenformaten erhältlich: 4,6 × 150 mm, für Routineanalysen mit hohem Durchsatz; 3,0 × 150 mm, für Analysen mit hohem Durchsatz und reduziertem Lösungsmittelverbrauch; 2,1 × 150 mm, für die LC-MS-Analyse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenchemie Firmeneigene Polar-Gruppe
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Flussrate 0,2 bis 0,4 ml/min
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 8.500 psi (590 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 70 °C
Stationäre Phase Geschützt
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 8 %
Säulentyp HILIC
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase HILIC
Typ Analysesäule
Umweltfreundliche Eigenschaften FSC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.