Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Phenyl-1-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11381963 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
3 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
11381963 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
11391963 150 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
11301973 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
11382063 100 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
13473809 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
11331973 10 mm 3 mm 3 μm 2 Stück
11321973 10 mm 4,6 mm 3 μm 2 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 11381963 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 071969
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur hochauflösenden Analyse von aromatischen Analyten, einschließlich Glukokortikosteroiden, Östrogenen, fettlöslichen Vitaminen und Phospholipiden.
Entscheiden Sie sich für die Thermo Scientific™ Acclaim™ Phenyl-1-Umkehrphasen-LC-Säulen, um einzigartige Selektivität von aromatischen Verbindungen und eine hervorragende chromatographische Leistung zu erzielen. Die speziell entwickelte gebundene Phase zeigt eine höhere π-π Interaktion als andere Phenylphasen und bietet eine verbesserte aromatische Selektivität und eine höhere hydrophobe Retention. Diese Säulen eignen sich hervorragend für die Analyse von aromatischen Analyten wie z. B. Glucocorticosteroide, Östrogene, fettlösliche Vitamine und Phospholipide.
Hohe aromatische Selektivität für die Trennung von aromatischen Verbindungen
  • Hohe hydrophobe Retention
  • Kompatibilität mit stark wässrigen mobilen Phasen
  • Hohe Effizienz und robuste Verpackung
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit MS
  • Stabil im pH-Wertbereich von 2 bis 8
  • Erhältlich in den Partikelgrößen 3 μm und 5,0 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden. Diese ultrareinen Säulen auf Silika-Basis mit hochmodernen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich herkömmlicher C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Zur Verwendung mit LC-MS
Länge (metrisch) 150 mm
Max. Druck 8500 psi (586 bar)
Partikelgröße 3 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 120 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L11
Stationäre Phase Phenyl (Ph)
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 13 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Umweltfreundliche Eigenschaften FSC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.