Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ Polar Advantage II HPLC-Säulen
Artikelnummer. 11301823 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
30 mm
33 mm
50 mm
75 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
3 mm
4,6 mm
Partikelgröße:
2,2 μm
3 μm
5 μm
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Partikelgröße unitSize
11301823 250 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
11391813 150 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
12719815 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
12646547 100 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
12606547 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
12709815 100 mm 2,1 mm 3 μm -
12799805 250 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
11352073 250 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 Stück
11301963 50 mm 3 mm 2,2 μm 1 Stück
11391953 100 mm 3 mm 2,2 μm 1 Stück
11351953 30 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 Stück
11341953 150 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 Stück
11341913 100 mm 2,1 mm 2,2 μm -
11331913 50 mm 2,1 mm 2,2 μm 1 Stück
11391973 10 mm 3 mm 5 μm 2 Stück
11341923 10 mm 4,6 mm 5 μm 1 Stück
11371733 10 mm 2,1 mm 5 μm 2 Stück
11361933 250 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
11301913 50 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
11321893 75 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
11311893 33 mm 3 mm 3 μm -
11391863 150 mm 3 mm 3 μm 1 Stück
11381813 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
11371813 50 mm 4,6 mm 3 μm 1 Stück
11361813 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 11301823 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 063199
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 17 %; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Mit diesen Thermo Scientific™ Acclaim™ PolarAdvantage II (PA2) Umkehrphasensäulen lassen sich polare und unpolare Verbindungen in einem einzigen Durchgang auflösen. Diese hocheffizienten Säulen auf Silikabasis verfügen über eine polar-eingebettete stationäre Phase, die über einen breiteren Bereich chromatographischer Bedingungen als mit herkömmlichen stationären Phasen mit umgekehrter Phase betrieben werden kann. Ihre einzigartige Chemie bietet eine verbesserte hydrolytische Stabilität von pH 1,5 bis 10 mit 100 % wässrigen mobilen Phasen. Die Säule weist eine Selektivität auf, die eine Ergänzung zu herkömmlichen C18-Säulen darstellt und hervorragenden Peakformen für basische und saure Verbindungen besitzt.
Ergänzende Selektivität und verbesserte hydrolytische Stabilität
  • Kompatibel mit 100 % wässrigen mobilen Phasen
  • Hohe Umkehrphasen-Kapazität
  • Außergewöhnlich hohe hydrolytische Stabilität (pH 1,5 und 10)
  • Extrem geringes Säulenbluten, vollständig kompatibel mit Massenspektrometrie (MS)
  • Erhältlich in Partikelgrößen von 2,2, 3 und 5 μm, mit Durchmessern von 4,6, 3,0 und 2,1 mm und mit einem durchschnittlichen Porendurchmesser von 120 Å
  • Auch erhältlich im 2,2-µm-RSLC-Format für zuverlässige und schnelle Trennungen
Über die Acclaim Produktreihe von HPLC-Säulen
Wir bieten Ihnen mit der Acclaim Produktfamilie von Umkehrphasensäulen die hohen Standards moderner HPLC- und LC/MS-Methoden an. Diese ultrareinen Säulen auf Silika-Basis mit hochmodernen Bindungs- und Endcapping-Technologien bieten zusätzliche Selektivität, hohe Säuleneffizienz und eine extrem hohe Auflösung für eine Vielzahl von Anwendungen.
  • Ein breites Spektrum von stationären Phasen, einschließlich der üblichen C8- und C18-Phasen, Polar-Embedded-Phasen und spezieller Phasen mit breiten Poren steht zur Verfügung, um Ihre spezifischen Anforderungen zu erfüllen
  • Leistungsgeprüft, um eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit für pharmazeutische, biopharmazeutische, Umwelt-, Lebensmittel- und andere industrielle chromatographische Trennverfahren zu gewährleisten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 4,6 mm
Länge (metrisch) 250 mm
Max. Druck 4500 psi (310 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 1.5 bis 10
Porengröße 120 Å
Menge Each
Oberfläche 300 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L60
Stationäre Phase Polar eingebettet
Produktlinie Acclaim
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 17 %
Säulentyp Umkehrphase
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Umweltfreundliche Eigenschaften FSC
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.