Learn More
Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000 Größenausschlusschromatographie-HPLC-Säulen
Die Acclaim Produktreihe leistungsstarker Säulen auf Harzbasis für die Größenausschlusschromatographie eignet sich zur Trennung wasserlöslicher Polymere und Oligomere.
Marke:  Thermo Scientific™ 079724
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15198744
  • 1881.53 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 17-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Trennen Sie wasserlösliche Polymere und Oligomere mit Thermo Scientific™ Acclaim™ SEC-1000 Größenausschluss-HPLC-Säulen. Diese leistungsstarken Säulen auf Harzbasis für die Größenausschlusschromatographie decken folgenden Molekulargewichtsbereich ab: 7 µm, 1000 Å. Die Kombination aus einem firmeneigenen, monodispersen, mehrporigen hydrophilen Harz und einer kleinen Partikelgröße sorgt für eine gute Auflösung und Linearität sowie für Wendepunktfreiheit der Kalibrierkurve. Dies ermöglicht eine genaue und zuverlässige Analyse einer Vielzahl wasserlöslicher Polymere.
Die Acclaim SEC-1000 LC-Säule ist von 1.000 bis 1.000.000 Dalton kalibriert und kann Polymere mit hohem Molekulargewicht charakterisieren.
Hochleistungsanalyse von wasserlöslichen Polymeren
  • Hochauflösende Analyse bei geringerem Lösungsmittelverbrauch in verfügbarer Abmessung 4,6 x 300 mm
  • Die stabile Oberflächenbindung führt zu einem geringen Säulenbluten und verbessert die Kompatibilität mit UV-, RI-, MS-, ELSD- und Thermo Scientific Dionex™ Corona™ Charged Aerosol-Detektoren
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
0,35 ml/min
600 psi (40 bar)
7 μm
1000 Å
Geschützt
Kugelförmiges, vollständig poröses Polymer
Ja
Analysesäule
4,6 mm
300 mm
Sphärisch
2 bis 12
60 °C
Acclaim
Größenausschluss
Größenausschluss
Bio-LC
Sonderangebote
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.