missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACCN5 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18605490 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
0.02 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18605490 0.02 mL 0.02 Milliliter
18639140 0.1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18605490 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2920100.02ml

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ACCN5 Polyclonal antibody specifically detects ACCN5 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ACCN5
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol, pH7.3.
Gen-Alias amiloride-sensitive cation channel 5, intestinal
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 140-330 of human ASIC5 (NP_059115.1). HLQEITANSTGSREATDFAASHQNFSIVEFIRNKGFYLNNSTLLDCEFFGKPCSPKDFAHVFTEYGNCFTFNHGETLQAKRKVSVSGRGLSLLFNVNQEAFTDNPALGFVDAGIIFVIHSPKKVPQFDGLGLLSPVGMHARVTIRQVKTVHQEYPWGECNPNIKLQNFSSYSTSGCLKECKAQHIKKQCGC
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 51802
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.