Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Biphenyl Umkehrphasen-HPLC-Säulen
Artikelnummer. 15924427 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
15924427 100 mm 1 Stück
15904427 10 mm 4 Stück
15914427 50 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15924427 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 17826102130
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese solide Kernsäule für die schnelle und zuverlässige Trennung von kritischen Paaren und Isomeren.
Wählen Sie Thermo Scientific™ Accucore™ Biphenyl LC-Säulen für die schnelle und zuverlässige Trennung kritischer Paare und Isomere. Diese Säulen bieten einzigartige Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten. Ihre optimierte Verpackung bietet eine robuste Plattform für eine Vielzahl von Matrices. Basierend auf Core Enhanced Technology bieten Accucore Säulen für die Flüssigkeitschromatographie mit umgekehrter Phase schnelle, hochauflösende Trennungen ohne den erhöhten Rückdruck, der bei der Verwendung von Partikeln unter 2 μm auftritt.
  • Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
  • Niedrigerer Rückdruck, daher keine UHPLC erforderlich
  • Mixed-Mode-Selektivität für aromatische und mäßig polare Analyten
  • Verbesserte pi-pi-Wechselwirkungen bei aromatischen Stoffen
  • Ausgezeichnete chargenübergreifende Reproduzierbarkeit
Vertrauen Sie das Trennen entscheidender Paare und Isomere Accucore Biphenyl LC-Säulen an. Diese Säulen bieten schnelle Laufzeiten, ausgezeichnete Robustheit und konsistente Reproduzierbarkeit und gewährleisten das perfekte Gleichgewicht zwischen der Retention polarer Analyte und der hydrophoben Elution von Analyten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Analysesäule
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit HPLC/UHPLC-Geräte
Länge (metrisch) 100 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Partikelform Kugelförmiger, fester Kern
Partikelgröße 2,6 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 80 Å
Menge Each
Oberfläche 130 m²/g
Temperatur 70 °C
USP-Typ L11
Stationäre Phase Biphenyl
Produktlinie Accucore
Verpackungsmaterial Silika, kugelförmig, fester Kern, ultrarein
Kohlenstoffbeladung 6 %
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase