Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Säulenkits mit breitgefassten Selektivitäten
Artikelnummer. 11357551 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
50 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
11357551 50 mm 1 Stück
11377551 100 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357551 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 17X260521303VA
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Überzeugen Sie sich selbst von der optimalen Selektivität von Thermo Scientific™ Accucore HPLC-Säulen über einen engen Selektivitätsbereich.
Prüfen Sie die optimale Selektivität der Thermo Scientific™ Accucore™ HPLC-Säulen über einen engen Bereich mit den Accucore Kits für einen engen Selektivitätsbereich. 
Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore™ Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
  • Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
  • Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
  • Kit enthält 1 x Accucore C18 HPLC Säule, 1 x Accucore RP-MS Säule, 1 x Accucore aQ Säule
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat HPLC-Säulenkit
Durchmesser (metrisch) 2,1 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 50 mm
Partikelform Sphärisch, fester Kern
Partikelgröße 2,6 μm
Porengröße 80 Å
Menge Each
Oberfläche 130 m²/g
Temperatur 70°C
Stationäre Phase aQ C18, C18, RP-MS
Produktlinie Accucore
Verpackungsmaterial Silika
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase