Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ Säulenkits mit breitgefassten Selektivitäten
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Prüfen Sie die optimale Selektivität der Thermo Scientific™ Accucore™ HPLC-Säulen über einen engen Bereich mit den Accucore Kits für einen engen Selektivitätsbereich.
Basierend auf der Core Enhanced Technology, sorgen Accucore™ Säulen für schnelle Trennungen in hoher Auflösung ohne den erhöhten Gegendruck, der bei Partikeln unter 2 μm erforderlich ist.
- Schnelle Trennungen mit hervorragender Auflösung und Empfindlichkeit
- Durch niedrigeren Rückdruck keine UHPLC erforderlich
- Kit enthält 1 x Accucore C18 HPLC Säule, 1 x Accucore RP-MS Säule, 1 x Accucore aQ Säule
Spezifikation
Spezifikation
| Säulenformat | HPLC-Säulenkit |
| Durchmesser (metrisch) | 2,1 mm |
| Zur Verwendung mit | HPLC |
| Länge (metrisch) | 100 mm |
| Partikelform | Sphärisch, fester Kern |
| Partikelgröße | 2,6 μm |
| Porengröße | 80 Å |
| Oberfläche | 130 m²/g |
| Stationäre Phase | aQ C18, C18, RP-MS |
| Säulentyp | Umkehrphase |
| Mehr anzeigen |