Learn More
Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8 HPLC-Säulen
Artikelnummer. 12890773 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Durchmesser (metrisch):
2,1 mm
2.1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) unitSize
12890773 10 mm 4 mm 4 Stück
12810763 50 mm 3 mm -
12830763 50 mm 4,6 mm 1 Stück
12820763 100 mm 2.1 mm 1 Stück
12800773 100 mm 4,6 mm 1 Stück
12810773 150 mm 2.1 mm -
12820773 150 mm 3 mm 1 Stück
12840773 150 mm 4,6 mm 1 Stück
12850773 250 mm 3 mm 1 Stück
12860773 250 mm 4,6 mm 1 Stück
12880773 10 mm 3 mm -
12870773 10 mm 2,1 mm 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12890773 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 74204014001
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstoffbeladung: 4 %; Porengröße: 80 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Optimieren Sie die üblichen HPLC-Methoden mit den Thermo Scientific™ Accucore™ XL C8-Säulen. Robuste 4 μm große Solid-Core-Partikel sorgen für eine sehr hohe Effizienz innerhalb normaler HPLC-Druckgrenzen. Die hohe Belegung mit C8 gebundenen Phasen bietet optimale Retention von Analyten mit mittlerer Hydrophobizität. Eine solide Bindungstechnologie und automatisierte Packverfahren gewährleisten eine hervorragende Reproduzierbarkeit und eine lange Nutzungsdauer der Säule.
Geringere hydrophobe Retention
  • Empfohlen für Analyte mittlerer Hydrophobizität oder wenn eine weniger hydrophobe Phase optimale Retention bietet
Hocheffiziente Trennungen für verbesserte Auflösung und Empfindlichkeit
  • 4 µm große Partikel mit Core Enhanced Technology und eine enge Partikelgrößenverteilung reduzieren die Bandenverbreiterung und verbessern die Effizienz der Trennungen bei üblichen HPLC-Methoden.
  • Hohe Oberflächenbelegung von Silika minimiert sekundäre Wechselwirkungen und Peak-Tailing.
Gleiches System, gleiche Methode, bessere Ergebnisse
  • Das robuste Design mit 4 µm Solid-Core-Partikel machen Änderungen der Methode oder des Systems unnötig.
Hervorragende Reproduzierbarkeit und Robustheit
  • Fortschrittliche Bindungstechnologie
  • Automatisiertes Packverfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Säulenformat Vorsäulenkartusche, 4/Packung
Durchmesser (metrisch) 4 mm
Zur Verwendung mit HPLC
Länge (metrisch) 10 mm
Max. Druck 8700 psi (600 bar)
Partikelform Solid Core
Partikelgröße 4 μm
pH 2 bis 9
Porengröße 80 Å
Menge Pack of 4
Oberfläche 130 m²/g
Temperatur 60 °C
USP-Typ L7
Stationäre Phase C8
Produktlinie Accucore
Verpackungsmaterial Silika
Kohlenstoffbeladung 4 %
Endverkappt/mit Endgruppen Ja
Phase Umkehrphase
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.