Learn More
Fisherbrand™ accumet™ Kombinationselektroden mit Glasschaft in Standardgröße – Quecksilber-frei
Artikelnummer. 10232781 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Anschlusstypen:
BNC-Anschluss
US-Standard/Pin
Diaphragma:
Doppelkeramik
Einzelne Keramik
Art der Fülllösung:
SP135-500
SP138-500
Länge (metrisch) Kabel:
76.2 cm
152.4 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anschlusstypen Diaphragma Art der Fülllösung Länge (metrisch) Kabel unitSize
10232781 BNC-Anschluss Einzelne Keramik SP135-500 76.2 cm -
11560174 BNC-Anschluss Doppelkeramik SP138-500 76.2 cm 1 Stück
11520064 US-Standard/Pin Einzelne Keramik SP135-500 76.2 cm 1 Stück
11530064 US-Standard/Pin Einzelne Keramik SP135-500 152.4 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10232781
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet
Abnehmbarer Saugballschutz
Für routinemäßige pH- und Titrationsmessungen mit kleinen Proben und kleinen Gefäßen, bei denen separate Halbzellenelektroden unpraktisch sein können
  • pH-Bereich 0 bis 14
  • Poröse Keramikverbindung
  • Drehverschlusskappe für ein einfaches Befüllen
  • Der gleichmäßige Abstand zwischen der FS-5 pH-Glocke aus Universalglas und der Referenzstelle sorgt für hohe Reproduzierbarkeit
  • Eintauchtiefe ∽4 in. (10 cm)
  • 30 in. Kabellänge (76.2 cm) führt, außer 13-620-91 mit 60 in. Kabellänge (152.4 cm)
Interne Referenzelemente wahlweise mit Ag/AgCl-Einzel- oder Doppeldiaphragma
  • Ag/AgCl-Einzeldiaphragma-Modelle sind ideal für die routinemäßige pH- und Titrationsmessung von wässrigen Lösungen mit kleinen Proben und Gefäßen
  • Doppeldiaphragma-Modelle mit Ag/AgCl-Referenzelektrode sind in wässrigen und nichtwässrigen Lösungen sowie in Anwendungen, die TRIS-Puffer erfordern, einsetzbar
  • Für wässrige und nicht wässrige Proben
  • Ag/AgCl-Doppeldiaphragmen verhindern Mess- und Verstopfungsprobleme beim wissenschaftlichen Einsatz von Tris-Puffern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlusstyp Aufdrehbar/Zudrehbar
Farbe Blau
Anschlusstypen BNC-Anschluss
Diaphragma Einzelne Keramik
Material Glas
pH-Bereich 0 bis 14
Betriebstemperatur (metrisch) 23 °C° bis 212 °C°
Typ pH-Kombinationselektrode
Art der Fülllösung SP135-500
Zur Verwendung mit (Anwendung) Routinemäßige pH- und Titrationsmessungen mit kleinen Proben und kleinen Behältern, bei denen separate Halbzellenelektroden unpraktisch wären
Zur Verwendung mit (Geräte) pH-Messgerät
Enthält Abnehmbarer Saugballschutz
Internes Bezugssystem Ag/AgCl
Reaktionszeit < 10 s
Betriebstemperatur (angloamerikanisch) -5 ° bis +100 °F
Temperaturbereich (metrisch) -5 bis + 100 °C
Gewährleistung 1 Jahr
Länge (angloamerikanisch) 4 in.
Länge (angloamerikanisch) Kabel 30 in.
Länge (metrisch) 101.6 mm
Länge (metrisch) Kabel 76.2 cm