Learn More
Descripción
Die Fasspumpe wird von einem Akku angetrieben, AccuOne , verfügt über ein einzigartiges neues Hybridsystem, das vollständige Flexibilität und Unabhängigkeit vom Stromnetz bietet. Ein leistungsstarker, leichter Akku mit Lithium-Ionen-Technologie der nächsten Generation ohne Memory-Effekt und mit Auto-Stopp-Funktion vor Tiefentladung.
- Lithium-Ionen-Akku
- Bis zu 1.500 Liter Fördervolumen pro Akkuladung, Ersatzakku erhältlich
- Optional mit Akku oder Netzteil (als Zubehör) erhältlich
- Bestehend aus Pumpenstation, Antrieb, Akku, Ladegerät und festem Winkelstück zum Ablassen
Especificaciones
Especificaciones
| Anwendungen | Einzigartiges Hybrid-Stromversorgungssystem, wiederaufladbarer Akku und Netzteil sind austauschbar |
| Flussrate | 600 l/Ladung der Batterie |
| Enthält | Pumpwerk, Antrieb, Akku, Ladegerät und festem Auslaufbogen |
| Tiefe (metrisch) | 50 cm |
| Resistenzeigenschaften | Chemikalien |
| Typ | Zylinderpumpe |
| Zertifizierung/Konformität | CE zertifiziert |
| Material | Polypropylen |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?