Learn More
Ansell Naturlatex-Handschuhe
Artikelnummer. 11711603 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6.5
7.5
8
8.5
9
Packungsgröße:
200 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11711603 8 200 Paare
11781593 6.5 200 Paare
11701603 7.5 200 Paare
11721603 8.5 200 Paare
11731603 9 -
11791593 - 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11711603 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 91250080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Bieten Sie optimale Lösungen für kontrollierte Umgebungen. Der geringe Allergengehalt minimiert das Risiko von Latexallergien für den Träger.
  • Hergestellt aus einer speziellen Latexrezeptur für mehr Flexibilität und Elastizität
  • Die innere Silikonbeschichtung erleichtert das Anziehen und Übereinanderziehen von zwei Handschuhen
  • Dickere Bündchen können gut über Kleidung gezo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001, ISO 13485, CE-Zeichen und ISO 11137
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Farbe Naturfarben
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latex Free Nein
Material Latex
Palm Thickness (Metric) 0.18 mm
Gepudert Puderfrei
Produkttyp Reinraumhandschuhe
Größe 8
Sterilität Steril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Biotechnologien, Analytik, Blisterverpackung, Pharmazeutika
Farbe der Handschuhstulpe Naturfarben
Art der Handschuhstulpe Gerade
Geprüft für medizinische Verwendung Ja
Menge 200 Paare
Serie 91-250
Länge (metrisch) 285 mm