Learn More
Acenaphthen, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741861 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10741861 100 g Kunststoffflasche 100 Gramm
10201393 5 g Glasflasche 5 Gramm
10175113 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy
Product Code. 10741861 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 201341000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 83-32-9 | C12H10 | 154.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 83-32-9
Summenformel C12H10
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00003807
InChI-Schlüssel CWRYPZZKDGJXCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym acenaphthene, 1,8-ethylenenaphthalene, naphthyleneethylene, peri-ethylenenaphthalene, acenaphthylene, 1,2-dihydro, ethylenenaphthalene, 1,8-dihydroacenaphthalene, unii-v8ut1gac5y, ccris 5951, v8ut1gac5y
PubChem CID 6734
ChEBI CHEBI:22154
IUPAC-Name 1,2-Dihydroacenaphthylen
SMILES C1CC2=C3C1=CC=CC3=CC=C2
Specifications
Chemischer Name oder Material Acenaphthene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 90°C to 95°C
Farbe Braun
Dichte 1.0600g/mL
Siedepunkt 279°C
Flammpunkt 135°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 100 g
Beilstein 05, IV, 1834
Merck Index 15, 29
Relative Dichte 1.06
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 3.2g/100mL glacial acetic acid,1g/31mL alcohol- 1g/56mL methanol,1g/25mL propanol- 1g/2.5mL chloroform,1g/5mL benzene- 1g/5mL toluene
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallines Pulver und Brocken