Learn More
Acenocoumarol, TRC
Artikelnummer. 18052550
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
25 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18052550 10 mg 10 Milligramm
17939969 50 mg 50 Milligramm
18082150 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 18052550 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA13080010MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 152-72-7
Summenformel C19 H15 N O6
Molekulargewicht (g/mol) 353.33
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 4-hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]-, Acenocoumarol (6CI), Coumarin, 3-(α-acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxy- (8CI), (±)-Acenocoumarin, (±)-Acenocoumarol, (±)-Nicoumalone, (±)-p-Nitrowarfarin, 3-(Alpha-acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-Acetonyl-p-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, 3-(α-p-Nitrophenyl-β-acetylethyl)-4-hydroxycoumarin, 3-[2-Acetyl-1-(p-nitrophenyl)ethyl]-4-hydroxycoumarin, 3-[α-(4'-Nitrophenyl)-β-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, 3-[α-(p-Nitrophenol)-β-acetylethyl]-4-hydroxycoumarin, 4-Hydroxy-2-oxo-3-[3-oxo-1-(4-nitrophenyl)butyl]-2H-chromene, Acebron, Acenocoumarin, Acenokumarol, Acitrom, Ascumar, DL-3-(α-Acetonyl-4-nitrobenzyl)-4-hydroxycoumarin, G 23,350, G 23350, Minisintrom, Neo-Sintrom, Nicoumalone, Nitrowarfarin, Sincoumar, Sinkumar, Sinthrom, Sinthrome, Sintrom, Sintrom Mitis, Sintroma, Syncoumar, Syncumar, Syntrom, Trombostop, Zotil
IUPAC-Name 4-hydroxy-3-[1-(4-nitrophenyl)-3-oxobutyl]chromen-2-one
SMILES CC(=O)CC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(cc3)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acenocoumarol
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C19H15NO6/c1-11(21)10-15(12-6-8-13(9-7-12)20(24)25)17-18(22)14-4-2-3-5-16(14)26-19(17)23/h2-9,15,22H,10H2,1H3
Formelmasse 353.0899