Learn More
Acephat 100 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317404
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317404 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317404 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10010000AC100
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acephate
CAS 30560-19-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acephate
Versandbedingung Room Temperature
Summenformel C4 H10 N O3 P S
Konzentration 100 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Phosphoramidothioic acid, N-acetyl-, O,S-dimethyl ester (ACI), Phosphoramidothioic acid, acetyl-, O,S-dimethyl ester (8CI, 9CI), Acefate, Acetamidophos, Aciphid, Ant Hayter, Asataf, DMAP, Fire Ant Hayter Bait, Lepitect, O,S-Dimethyl acetylphosphoramidothioate, O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothioate, O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothiolate, Orthene, Orthene 75SP, Orthene 97, Orthene PCO, Orthene S, Orthene TTO, Orthene TTO 97, Orthene-755, Orthorane, Ortran, RE 12420
InChI-Formel InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7)
SMILES COP(=O)(NC(=O)C)SC
IUPAC-Name N-[Methoxy(methylsulfanyl)phosphoryl]acetamid
Solvent or Matrix Acetone
Molekulargewicht (g/mol) 183.17
Menge 1 mL
Formelmasse 183.0119 g/mol