Beschreibung
Honeywell Fluka™ bietet ein wachsendes Sortiment an hochwertigen anorganischen zertifizierten Referenzmaterialien sowie organischen Referenzmaterialien.
- Nach ISO 9001 hergestellt
- Geeignet für eine Vielzahl an Branchen und Anwendungen
- Detailliertes Analysenzertifikat bei jeder Lieferung enthalten
- Technischer Support durch Experten
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acephate |
| Verpackung | Glasflasche |
| CAS | 30560-19-1 |
| Farbe | Farblos |
| Schmelzpunkt | 87°C to 90°C |
| Synonym | O,S-Dimethyl N-acetylphosphoramidothioate |
| Industry Type | Environmental Analysis |
| Molekulargewicht (g/mol) | 183.2 |
| Menge | 100 mg |
| Güte | Analysenstandard |