Learn More
Acephat- und Methamidophos-Gemisch 666 1000 μg/ml in Aceton, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30326158
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30326158 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30326158 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA50000666AC
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acephate∣Methamidophos
CAS 30560-19-1, 10265-92-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acephate∣Methamidophos
Versandbedingung +20°C
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetone
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acephate 1000 μg/mL∣Methamidophos 1000 μg/mL