Learn More
Acephate, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acephate |
| Menge | 500 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10NO3PS/c1-4(6)5-9(7,8-2)10-3/h1-3H3,(H,5,6,7) |
| Formelmasse | 183.0119 |