Learn More
Thermo Scientific Chemicals ACES, 0.5 M Pufferlösung, pH 7.0
Catalog Number p-7041932
34.86 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7365-82-4
C4H10N2O4S
182.194
MFCD00008030
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
81832
CHEBI:39062
2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)Amino]Ethansulfonsäure
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7365-82-4
C4H10N2O4S
182.194
MFCD00008030
DBXNUXBLKRLWFA-UHFFFAOYSA-N
81832
CHEBI:39062
2-[(2-Amino-2-Oxoethyl)Amino]Ethansulfonsäure
C(CS(=O)(=O)O)NCC(=O)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material ACES buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0,5 mM Pufferlösung
pH 7.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 mL