Learn More
3-(1-Ethoxyethoxy)-1-propin,  %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10025493
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
18669-04-0
C7H12O2
128.17
MFCD00066344
QKBBTQJLUGADEG-UHFFFAOYSA-N
86774
3-(1-Ethoxyethoxy)prop-1-yn
CCOC(C)OCC#C
18669-04-0
C7H12O2
128.17
MFCD00066344
QKBBTQJLUGADEG-UHFFFAOYSA-N
86774
3-(1-Ethoxyethoxy)prop-1-yn
CCOC(C)OCC#C
Chemischer Name oder Material Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8930g/mL
Siedepunkt 141°C to 142°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4150 to 1.417
Menge 1 g
Relative Dichte 0.893
Synonym 3-1-ethoxyethoxy prop-1-yne, acetaldehyde ethyl propargyl acetal, 1-propyne, 3-1-ethoxyethoxy, 1-ethoxy-1-prop-2-yn-1-yloxy ethane, 3-1-ethoxyethoxy propyne, 1-ethoxyethoxy-2-propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2propyne, 1-1-ethoxyethoxy-2-propyne, 5-methyl-4,6-dioxa-1-octyne, 1-propyne,3-1-ethoxyethoxy
Formelmasse 128.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetaldehyde ethyl propargyl acetal
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.