Learn More
Acetaldehyd, Reinst, SLR, Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Beschreibung
Acetaldehyd, reinst, SLR
Spezifikation
Schmelzpunkt | -123°C |
Siedepunkt | 21°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 500 mL |
Formelmasse | 44.04g/mol |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Acetaldehyde
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Karzinogenität Kategorie 2
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P403-An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P235-Kühl halten.