missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH, 3.5
Click to view available options
Menge:
250 ml
500 ml
Beschreibung
Acetate, 1M buffer soln., pH, 3.5 is used in dexoyribionucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA) precipitation. It is also used in the preparation of gel stains for protein gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH 3.5, wird in der Fällung von Dexoyribionukleäure (DNA) und Ribonukleinsäure (RNA) verwendet. Es wird auch bei der Vorbereitung von Gelfärbungen für die Proteingel-Elektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Acetat, 1 M-Pufferlösung, pH 3.5, wird in der Fällung von Dexoyribionukleäure (DNA) und Ribonukleinsäure (RNA) verwendet. Es wird auch bei der Vorbereitung von Gelfärbungen für die Proteingel-Elektrophorese verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Konzentration | 1 mM Pufferlösung |
Summenformel | C2H3NaO2 |
MDL-Nummer | MFCD00012459 |
InChI-Schlüssel | VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Na+].CC([O-])=O |
IUPAC-Name | sodium acetate |
Molekulargewicht (g/mol) | 82.03 |
Form | Flüssig |
Menge | 250 ml |
Lagerungsbedingungen | Umgebungstemperaturen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'