Learn More
Acethydrazid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-47927
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1068-57-1
C2H6N2O
74.08
MFCD00007610
OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
14039
CHEBI:48978
Acetohydrazid
CC(=O)NN
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1068-57-1
C2H6N2O
74.08
MFCD00007610
OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
14039
CHEBI:48978
Acetohydrazid
CC(=O)NN
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acethydrazide
Namenshinweis 95%
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 57.0°C to 60.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 129.0°C (18.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Verlust bei Trocknung Balance (50°C, 3 Hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (on dry substance)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CONHNH2
Menge 25 g
Beilstein 02,191
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform
Formelmasse 74.08
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Feuchte Kristalle und Stückchen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acethydrazide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.