Learn More
Essigsäure, ≥99.99 % (Spurenmetallbasis), Honeywell
Artikelnummer. 15638370 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 ml
100 ml
500 ml
4 x 100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
4 Stück
500 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15638370 25 ml 25 Milliliter
15604100 100 ml 100 Milliliter
15614100 4 x 100 ml 4 Stück
15624100 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15638370 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 33882625ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
≥99.99 % Spurenmetalle
  • Wir sind Ihr Lieferant hochwertiger Laborreagenzien und Chemikalien für Analyse- und Chemielabors:
    Lösungsmittel – spezifische ACS-Verwendung (HPLC), allgemeine ACS-Verwendung, Lösungsmittel für die Histologie und Reagenzien in einem Gütegrad für die chemische Synthese und andere industrielle Anwendungen.
    Anorganik – chemische Synthese und anorganische Chemie einschließlich essentieller Säuren und Basen, Salze, Metalle und Elemente sowie Reagenzien für chemische Reaktionen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64-19-7
Summenformel C2H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 60.05
MDL-Nummer MFCD00036152
InChI-Schlüssel QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym Ethanoidsäure, Ethylsäure, Essigsäure (Eisessig), Methancarboxylsäure, Essigsäure, Glazial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC-Name Essigsäure
SMILES CC(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Essigsäure
Strukturformel CH3CO2H
UN-Nummer UN2789
Beilstein 506007
Formelmasse 60.05 mol
Reinheit (%) ≥99.99 % (Spurenmetallbasis)
Dichte 1.049 g/ml bei 25 °C
Menge 25 ml
Explosionsgrenze 4 % bei 59 °F, 16 % bei 92 °F
Flammpunkt 40 °C (104 °F)
Zündpunkt 800 °F
Dampfdichte 2.07 (vs. Luft)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic acid