Learn More
Essigsäure, Eisessig, BAKER INSTRA-ANALYZED Plus, J.T.Baker™
309.70 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23268" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 l
2.5 l
Beschreibung
BAKER INSTRA-ANALYZED™ Plus Säuren ermöglichen das Testen auf mehr Spurenmetalle mit strengeren Spezifikationen.
- Die Qualität ist gewährleistet für bis zu 64 Spurenmetalle, die bis zu einer Konzentration im ppb-Bereich getestet wurden
- Gleich bleibende Qualität in allen Chargen gewährleistet zuverlässige Ergebnisse zwischen den Tests.
- Platz sparende HDPE-Verpackung mit geringen metallischen extrahierbaren Substanzen
- Höhere Sicherheit durch manipulationssichere Kappen
- Umweltfreundliche, recyclingfähige HDPE-Flaschen
- Stringente Protokolle in einer ISO-zertifizierten Einrichtung gewährleisten Qualität in der Produktion
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Essigsäure (Eisessig) |
pH | 2.4 (1.0 M aq. soln.) |
Schmelzpunkt | 16.4 °C |
Siedepunkt | 117.9 °C |
Farbe | Farblos |
Hinweise zur Reinheitsqualität | Für den Einsatz bei der Spurenmetallanalyse |
Hinweise zum Prozentgehalt | mit |
Strukturformel | CH3CO2H |
Löslichkeitsinformationen | Miscible in water |
Formelmasse | 60.05 mol |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Signalwort
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.