Learn More
Eisessig, Kaliumsalz, 99+ %, für die Biochemie, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4380034
28.26 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
127-08-2
C2H3KO2
98.14
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
Kalium;Acetat
CC(=O)[O-].[K+]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
127-08-2
C2H3KO2
98.14
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
Kalium;Acetat
CC(=O)[O-].[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetic acid, potassium salt
Schmelzpunkt 292.0°C
Flammpunkt >250°C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CH3CO2K
Menge 500 g
Merck Index 15,7726
Löslichkeitsinformationen (5 M in water) Clear colorless solution
Formelmasse 98.14
Reinheit (%) 99+%
Güte Biochemie