Learn More
Essigsäure, ReagentPlus™, Honeywell
Click to view available options
Menge:
100 ml
500 ml
1 L
2.5 l
Beschreibung
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Essigsäure |
Strukturformel | CH3CO2H |
UN-Nummer | UN2789 |
Beilstein | 506007 |
Formelmasse | 60.05 mol |
Reinheit (%) | ≥ 99 % |
Güte | ReagentPlus™ |
Dichte | 1.049 g/ml bei 25 °C |
Menge | 100 ml |
Explosionsgrenze | 16 % bei 92 °F, 4 % bei 59 °F |