Learn More
Essigsäure, Natriumsalz, 99+%, für die Analyse, wasserfrei, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-45214
24.00 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
[Na+].CC([O-])=O
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
127-09-3
C2H3NaO2
82.03
MFCD00012459
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
517045
CHEBI:32954
[Na+].CC([O-])=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Acetic acid, sodium salt
Namenshinweis p.a.
pH 7,5 bis 9,2 (5%ige Lösung bei 20 °C)
Schmelzpunkt 324,0 °C
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CH3CO2Na
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser:500 g/l (20 °C).Andere Löslichkeiten: wenig löslich in Alkohol
IUPAC-Name Natrium;Acetat
Formelmasse 82.03
Reinheit (%) ≥99%
Güte Analyse
Menge 250g
Flammpunkt > 250 °C
Infrarotspektrum Echt
Verlust bei Trocknung Max. 1%
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver